Learn More
Syngene™ Hotte 600 Airclean
Hotte 600 équipé d’un contrôleur UVTect.
Marque: Syngene™ SYN-48DBC-E
6391.96 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec contrôleur UVTect
- Le prix comprend les lampes fluorescentes, les lampes UV, l’étagère UV avec porte-pipette et la trappe de glissement
Spécification
Hotte | |
Contrôleur UV | |
48 in |
Approuvé normes UL, CSA et CE | |
220 V | |
121,92 cm |