Learn More
Syngene™ Hotte 600 Airclean
Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 po
48 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec contrôleur UVTect
- Le prix comprend les lampes fluorescentes, les lampes UV, l’étagère UV avec porte-pipette et la trappe de glissement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hotte |
| Certifications/Conformité | Approuvé normes UL, CSA et CE |
| Comprend | Contrôleur UV |
| Tension | 220 V |
| Largeur (impériale) | 32 po |
| Largeur (métrique) | 81,28 cm |