Learn More
Syngene™ Station de travail PCR 600 Airclean
Station de travail PCR 600 Airclean avec contrôleur à microprocesseur UVTect et flux d’air laminaire vertical.
Marque: Syngene™ SYN-32PWLF-E
6325.18 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec contrôleur à microprocesseur UVTect
- Fournit un flux d’air laminaire vertical de classe 100 et une lumière UV temporisée pour la stérilisation
- Comprend un filtre HEPA, un préfiltre initial, une lumière fluorescente, une étagère UV avec support de pipette, un interrupteur de sécurité et une trappe à glissement
Spécification
Station de travail | |
Contrôleur UV | |
32 po |
Approuvé aux normes UL, CSA et CE | |
220 V | |
81,28 cm |