Learn More
Ohaus™ Balances de précision Explorer
Associez des caractéristiques modernes aux éléments de conception afin d’offrir une fonctionnalité inégalée aux balances hautes performances. Les balances de précision Ohaus™ Explorer permettent de simplifier les mesures de laboratoire, aussi complexes soient-elles.
Marque:  Ohaus™ 83021343
4560.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11880113
  • 4675.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ohaustrade; Explorertrade; comprend des applications avancées pour simplifier les mesures de laboratoire les plus complexes. Qu’il s’agisse de déterminer la différence entre le poids initial et le poids résiduel, ou de calculer la densité des solides et des liquides, Explorertrade; met un terme aux calculs manuels et à l’enregistrement des données fastidieux. Grâce à l’écran haute résolution et à l’interface utilisateur innovante, la configuration de la balance et l’utilisation des applications deviennent un jeu d’enfant. Toutes les balances à 3 décimales sont équipées d’un pare-vent en verre.ulliÉcran tactile VGA couleur multilingue haute résolution avec des icônes pour un fonctionnement simple/liliCapteurs sans contact multifonctionnels et programmables pour garantir propreté, vitesse et sécurité/liliPlusieurs modes d’application et une bibliothèque pour stocker des paramètres d’applications personnels/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2
Écran graphique tactile VGA couleur, 4 fils
Borne, base de pesée, plateau de pesée de 180 x 210 mm
Plastique ABS, acier inoxydable, verre
±0,0001 g
≤1,5 sec
400 g, OIML E2 ou ASTM Classe 1
Pesée, comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de vérification
6,9 kg
0,6 A
420 g
0,0001 g
± 0,002g
EX423M
3 ppm/°C
10 °C à 30 °C
Balance de précision
190 x 200 mm
Entrée adaptateur secteur : 100 à 240 VCA, 0,6 A, 50 à 60 Hz
50/60 Hz
Vidéos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Explorer balances
    FDS
    Documents Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Ohaus™ Balances de précision Explorer > Modèle : EX423M ; Capacité : 420 g