Learn More
Thermo Scientific™ Dispositifs de prélèvement Oral-Eze™
Optimisez le prélèvement d’échantillons salivaires grâce à la technologie innovante de fenêtre d’indication.
Marque: Thermo Scientific™ 96105-500
Description
Simplifiez le prélèvement d’échantillons de salive pour les tests de dépistage de stupéfiants de routine grâce à notre système innovant de prélèvement d’échantillons de salive.Le dispositif de collecte Oral-Eze™ disponible auprès de Thermo Scientific™ offre tous les avantages des systèmes de collecte précédents avec l’avantage supplémentaire de notre technologie de fenêtre d’indicateur, ce qui élimine les incertitudes liées à la collecte des échantillons.
L’utilisation du système de prélèvement d’échantillons salivaires Oral-Eze simplifie les tests de dépistage de stupéfiants.- Le système de prélèvement et les tests de dépistage de stupéfiants associés sont approuvés par la FDA
- Sa fenêtre d’indication unique devient bleue lorsque l’opération est terminée pour un procédé optimisé réduisant le nombre de prélèvements à répéter
- Le temps de prélèvement est rapide, généralement de 3 à 5 minutes
- L’échantillon et les drogues présentes dans l’échantillon sont stables pendant 21 jours suivant le prélèvement
- Les échantillons non négatifs testés par le laboratoire sont stables pendant au moins un an lorsqu’ils sont conservés congelés
Spécification
Extracteur d’échantillons Oral-Eze | |
Salive | |
500 |
Aucun | |
Dispositif de prélèvement |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté