Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Comprend:
1 raccord PFA dia. ext. 3,2 mm, 1 soupape à air
2 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext.
3 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext.
3 raccords PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, 2 bouchons borgnes PFA, 1 soupape à air
4 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext.
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
- Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
- Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
- Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
- Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
- Design attractif et disposition claire des connexions
- Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
- Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque SafetyCap
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de laboratoire |
| Comprend | 1 raccord PFA dia. ext. 3,2 mm, 1 soupape à air |
| Matériau | PTFE |
| Filetage (métrique) | GLS80 |
| À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
| Type | Capsule de sécurité I |
| Autoclavable | Autoclavable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur