Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gélose, pure, en poudre Code produit.: 10048991
Thermo Scientific Chemicals Gélose, pure, en poudre
Code produit. 10048991
1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Code produit. 10048991
Marque: Thermo Scientific Chemicals 400400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
À utiliser dans les milieux de culture biologiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Forme Poudre
Type de produit Gélose pure
Type d’emballage Bouteille en verre
Quantité 1 kg
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467036 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog Number400402500,400405000,400400050,400400250,400400010
Numéro de lotA0463563 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number400402500,400405000,400400050,400400250,400400010
Numéro de lotA0462314 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/04/2024 Catalog Number400402500,400405000,400400050,400400250,400400010
Numéro de lotA0451505 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog Number400402500,400405000,400400050,400400250,400400010
Numéro de lotA0459057 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number400402500,400405000,400400050,400400250,400400010
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Gélose, pure, en poudre >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt