Learn More
Invitrogen™ Select Agar™, poudre
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
2.50kg
Description
- Agent utilisé pour la fabrication de milieux microbiologiques solides
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Format | Flacon |
| Type de milieu | Autres milieux microbiologiques |
| Méthode de préparation | Autoclave |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Classe d’organisme cible | E. coli, Fungi |
| Quantité | 500 g |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Espèces | Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae |