Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gélose, qualité bactériologique Code produit.: 12357153
Thermo Scientific Chemicals Gélose, qualité bactériologique
Code produit. 12357153
1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Code produit. 12357153
Marque: Thermo Scientific Chemicals 443570010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Milieux microbiens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Qualité Bactériologique
Type de produit Gélose
À utiliser avec (application) Milieux microbiens
Type d’emballage Bouteille en plastique
Quantité 1 kg
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Gélose, qualité bactériologique >