Learn More
Thermo Scientific™ Liquide de réhydratation pour organismes Culti-Loops, ensemble aérobique
Kit de liquide réhydratant pour les organismes aérobies Thermo Scientific™ Culti-Loops™.
Marque:  Thermo Scientific™ R4631000
72.17 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15410871
  • 74.05€ / Pack de 10
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Kit de liquide réhydratant pour les organismes aérobies Thermo Scientific™ Culti-Loops™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Liquide de réhydratation du kit aérobique
Contrôle de la qualité
10 flacons/kit
Flacon
Panel d’organismes
10 flacons/kit
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot207853 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberR4631000
Numéro de lot175087 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2024 Catalog NumberR4631000
Numéro de lot157512 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2024 Catalog NumberR4631000
Numéro de lot003149 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2024 Catalog NumberR4631000
Numéro de lot999635 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR4631000
Nom du produit
Thermo Scientific™ Liquide de réhydratation pour organismes Culti-Loops, ensemble aérobique > Liquide réhydratant ; ensemble aérobique
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.