Learn More
Thermo Scientific™ Assemblage de réservoir Aquanex™ de 30 L
L’assemblage de réservoir Thermo Scientific™ Aquanex™ vous permet de stocker en toute sécurité l’eau purifiée de votre système de purification d’eau Aquanex™.
Marque:  Thermo Scientific™ 7301035
Code produit. 17928950
  • 1467.30€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’assemblage de réservoir Thermo Scientific™ Aquanex™ vous permet de stocker en toute sécurité l’eau purifiée de votre système de purification d’eau Aquanex™.
L’assemblage de réservoir Thermo Scientific™ Aquanex™ vous permet de stocker en toute sécurité l’eau purifiée de votre système de purification d’eau Aquanex™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
30L
Réservoir de stockage
23,9 x 15,3 x 15,1 in (60,6 x 38,8 x 38,4 cm)
82,6 lb / 37,5 kg (capacité complète)
Nom du produit
Thermo Scientific™ Assemblage de réservoir Aquanex™ de 30 L >