Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Bacillus subtilis ATCC® 6633™
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Marque: Thermo Scientific™ R4711221
1196.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le Quanti-Cult Plus™ Bacillus subtilis ATCC™ 6633™ Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
- 10 flacons de tests / flacons de contenu reconstitué ; 100 tests / kits
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Incluent :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
Spécification
6633TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Bacilles à gram-positif | |
100 tests / kit |
Bacillus subtilis ATCC™ 6633™ | |
Organismes pour le contrôle qualité | |
CQ quantitatif | |
100 tests/kit |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.