Learn More
Thermo Scientific Oxoid Rehydration Fluid (10 x 1.2ml vials)
Marque: Thermo Scientific Oxoid R4710000
23.02 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Rehydration Fluid (10 x 1.2ml vials)
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Nom du produit
Thermo Scientific Oxoid Rehydration Fluid (10 x 1.2ml vials) >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu