Learn More
Ansell Gants d’isolation thermique pour sécurité alimentaire ActivArmr™ 78-102
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Description
- Idéal pour garder les mains au chaud dans les applications d’entretiens et de transformation des aliments
- Le revêtement en acrylique thermique, coulant sans couture, offre confort et chaleur dans les environnements de travail froids ou réfrigérés
- Doublure sans revêtement pour une utilisation seule ou comme sous-gant
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
Couleur | Bleu |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 113XB |
À utiliser avec (application) | Transformation des aliments |
Matériau de revêtement | Acrylique |
Séries | 78-102 |
Yarn Gauge | 10 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants d’isolation thermique pour sécurité alimentaire ActivArmr™ 78-102 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu