Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex-Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)
Code produit. 15804992 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Conditionnement:
6 paires
Code produit. 15804992
Marque: Ansell™ 80409090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grande flexibilité et dextérité pour un confort d’utilisation optimal
  • Doublure en nylon sans coutures, calibre 13.
  • Revêtement robuste en nitrile.
  • Complètement trempé.
  • Coutures fines et extensibles pour un excellent confort.
  • Poignet tricoté élastique pour garantir un ajustement serré.
  • Excellente résistance à l’abrasion.
  • Recouvert d’une couche résistante aux pièces polluées manipulées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité EN 388:2016/4121C, EN511/020
Chlorinated No
Classification Catégorie II
Procédure de nettoyage Température de lavage 40°C
Zone enduite entièrement enduit
Structure Knit
Matériau de la manchette Nitrile
Style de coupe Nombre
Description Gant pour tout type de travaux de manipulation dans des conditions thermiques difficiles
Coating Material Caoutchouc nitrile ; polyuréthane
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating niveau 1
Jetable Non
Finition externe Rough
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Acrylic, Polyester, Polyamide, Polyurethane, Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 2.65 mm
Type de doigt Couvre la totalité des doigts
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Blanc
Type de manchette de gant Doublure tricotée automatique
Grip Design Rough
Matériau de revêtement Acrylique ; polyester
Doublure tricoté
Modèle 80-409
Type d’emballage 6 paires dans un sachet, 12 sachets dans un carton
Indice de perforation Niveau 1
Quantité 72 paire
Séries Série Powerflex
Indice de déchirure 2
Dimensions (L x l) 265 x 122 mm
Longueur (impériale) 265 mm
Largeur (métrique) 122 mm
Poids (métrique) 66 g