Learn More
Ansell Gants anti-froid Insulator™ Code produit.: 12445150
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell Gants anti-froid Insulator™
Code produit. 12445150 Tous les produits Ansell Produits
7
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Code produit. 12445150
Marque: Ansell 78101070
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Élimine l’humidité à la surface de la peau. Les gants légers en polyester bleu Ansell™ Therm-A-Knit™ série 78-101 offrent la meilleure isolation thermique entre la peau et l’environnement extérieur.
  • Les gants sèchent plus rapidement que le coton pour éliminer efficacement l’humidité de la peau
  • Des fibres creuses spéciales offrentune barrière de linéation thermal entre la peau et l’environnement environnant
  • Construction de la technologie automatique pour une usure plus longue et plus confortable
  • Conception sans couture élimine l’inconfort potentiel ou irritation de la peau
  • Isolation thermique pour la protection par temps froid
  • Ambidextre peut s’adapter aux deux mains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III
Chlorinated No
Structure Knit
Coating Material Uncoated
Couleur Bleu
Finition externe Non texturés
Hand Ambidextres
Matériau Thermolite™
Type de produit Cold-resistant Gloves
Dimensions 7
Température (impériale) max. 104°
Temperature (Metric) Max 40°C
Norme EN388 214XA
À utiliser avec (application) Assemblage automobile, transformation des aliments
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Thermolite™
Doublure Unlined
Séries 78-101
Température (impériale) min. 104°
Yarn Gauge 13
Longueur (impériale) 8.8 to 10 in.
Longueur (métrique) 224 to 254 mm
Nom du produit
Ansell Gants anti-froid Insulator™ >