Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™ (qualité gradient +), Honeywell™ Code produit.: 15630530
Acétonitrile, CHROMASOLV™ (qualité gradient +), Honeywell™
Code produit. 15630530
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 15630530
Marque: Honeywell-Chromasolv 006832.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™, qualité gradient, adapté à l’analyse de PAH, ≥99,9 %(CPG)
  • Même qualité que la HPLC CHROMASOLV
  • Également testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil UV faible par HPLC
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Note relative au nom Suitable for PAH analysis
Absorbance λ215nm : ≤0.01 , λ200nm : ≤4% , λ230nm : ≤0.005
Couleur Incolore
Densité 0.786g/mL at 25°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.16
Point d’éclair 2°C (35.6°F)
Température d’allumage 973°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 72.8mmHg (20°C)
Numéro UN 1648
Beilstein 741857
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Informations sur la solubilité Completely souble in water
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (GC)
Qualité Gradient + CHROMASOLV™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, CHROMASOLV™ (qualité gradient +), Honeywell™ >