Learn More
Acétonitrile, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
| Point de fusion | -46.0°C |
| Absorbance | 0.01 max. at 250nm, 0.02 max. at 235nm, 0.1 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 193nm |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Informations sur la décomposition | >500°C |
| Densité | 0.7810g/mL |
| Point d’ébullition | 81.0°C to 82.0°C |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 2°C |
| Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| 2559299 | Certificat d’analyse | 10/11/2025 | 167650025, 167650010, 167650000 |
| 2558250 | Certificat d’analyse | 03/11/2025 | 167650025, 167650010, 167650000 |
| 2556600 | Certificat d’analyse | 21/10/2025 | 167650025, 167650010, 167650000 |
| A0477001 | Certificat d’analyse | 20/10/2025 | 167650025, 167650010, 167650000 |
| 2555763 | Certificat d’analyse | 14/10/2025 | 167650025, 167650010, 167650000 |
Sicherheit und Handhabung
- Acetonitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.