Learn More
Acétonitrile, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10022080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.65€
    55.90€ / 250mL
    Économisez 3.75€
    6% de réduction
Acétonitrile, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10022080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
250 mL, Flacon en verre, 250mL
Code nomenclature Nacres: NA.03
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10022080
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 167652500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.65€
    55.90€ / 250mL
    Économisez 3.75€
    6% de réduction
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46.0°C
Absorbance 0.01 max. at 250nm, 0.02 max. at 235nm, 0.1 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 193nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 0.7810g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 82.0°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair 2°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3430 to 1.3450
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.0003% max.
Gravité spécifique 0.781
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Eau 0.03% max.
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie
Vis mere Vis mindre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotA0453974 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2025 Code produit167650025, 167652500, 167650010, 167650000
Numéro de lot2545919 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2025 Code produit167650025, 167652500, 167650010, 167650000
Numéro de lot2545496 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2025 Code produit167650025, 167652500, 167650010, 167650000
Numéro de lot2541475 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/07/2025 Code produit167650025, 167652500, 167650010, 167650000
Numéro de lot2544491 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/07/2025 Code produit167650025, 167652500, 167650010, 167650000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Faresætning
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Acétonitrile, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals >
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.