Learn More
Acétonitrile, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ Code produit.: 16861240
Acétonitrile, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
BIOPHARMA
Code produit. 16861240
Flacon en verre, 4 x 2.5 L
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
Quantité:
2.5 L
4 x 2.5 L
Code produit. 16861240
Marque: Honeywell Burdick & Jackson BB0174X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la biosynthèse et les applications qui nécessitent une faible teneur en eau. Répond aux spécifications UV, > 99,9% de pureté.
  • Spécifications d’eau ultra-faible
  • Spécifications de faible amine
  • Faibles niveaux de particules
  • Pureté de solvant élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Synonyme Methyl Cyanide, Cyanomethane
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C
Absorbance 0.05 AU (200 nm)
Couleur Incolore
CAS 75-05-8
Densité 0.7857 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 82°C (1.013 hPa)
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 3% to 16% (V)
Point d’éclair 6°C
% max. CAS 100
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Gamme de produits BioSyn™
Indice de réfraction 1.3434 - 1.3446 (20°C)
Tension de vapeur 97.3 hPa (20°C)
Numéro UN UN1648
Informations sur la solubilité Completely Soluble (in water)
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Faible concentration d’eau
Nom du produit
Acétonitrile, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ >