Learn More
Acide acétique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,8-100,5 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15602900
Acide acétique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,8-100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15602900 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
2,5 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2,5 L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Code produit. 15602900
Marque: Honeywell-Fluka 272252.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,8-100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN 2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05g/mol
Pourcentage de pureté 99.8 to 100.5%
Qualité puriss.
Densité 1,049 g/ml à 25°C
Quantité 2,5 L
Limite d’explosion 16 % (92°F), 4 % (59°F)
Point d’éclair 40°C (104°F)
Température d’allumage 800°F
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité de vapeur 2,07 (par rapport à l’air)
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotO1350 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog Number27225-2.5L
Numéro de lotO0530 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog Number27225-2.5L
Numéro de lotN1870 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/02/2024 Catalog Number27225-2.5L
Numéro de lotM0680 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2023 Catalog Number27225-2.5L
Numéro de lotM1160 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2023 Catalog Number27225-2.5L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide acétique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,8-100,5 %, Honeywell Fluka™ >