Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WAX-1 mode mixte
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1.
234.97€ - 5663.64€
Spécification
pH | 2,5 à 7,5 |
---|---|
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 300 m²/g |
Type d’USP | L78 |
Gamme de produits | Acclaim |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11351883
|
Thermo Scientific™
064984 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
869.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11361883
|
Thermo Scientific™
064985 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
1017.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11311903
|
Thermo Scientific™
067084 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
914.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11341963
|
Thermo Scientific™
071909 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
234.97€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11321963
|
Thermo Scientific™
071908 |
50 mm | 3 mm | 3 μm |
783.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11351943
|
Thermo Scientific™
070089 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
931.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11341943
|
Thermo Scientific™
070088 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
931.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11391923
|
Thermo Scientific™
069704 |
10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
242.23€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11321733
|
Thermo Scientific™
069686 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
234.97€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15624128
|
Thermo Scientific™
088785 |
250 mm | 10 mm | 5 μm |
5663.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1. La phase stationnaire à base de silice dispose d’une chaîne alkyle hydrophobe avec une extrémité ionisable qui fournit à la fois des propriétés hydrophobes en phase inverse et des propriétés d’échange d’anions faibles. Cette chimie unique est à l’origine d’un mécanisme de séparation multimode pour la séparation simultanée des molécules acides, basiques et neutres. La sélectivité est entièrement réglable grâce à des modifications de la force ionique, du pH ou de la teneur en solvants organiques.
Sélectivité idéale pour la séparation des molécules anioniques- Mécanisme de rétention multi-mode : phase inverse, échange anionique faible et modes HILIC
- Différenciation des molécules ayant des hydrophobicités similaires, telles que les acides organiques hydrophiles
- Sélectivité orthogonale aux colonnes pour phase inverse
- Excellente efficacité de la colonne et symétrie des pics
- Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
- Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
Spécification
2,5 à 7,5 | |
300 m²/g | |
Acclaim | |
Phase inverse, échange d’ions, HILIC |
120 Å | |
L78 | |
Mode mixte | |
Responsibly packaged |