Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WAX-1 mode mixte
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1.
Marque: Thermo Scientific™ 071908
659.88 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1. La phase stationnaire à base de silice dispose d’une chaîne alkyle hydrophobe avec une extrémité ionisable qui fournit à la fois des propriétés hydrophobes en phase inverse et des propriétés d’échange d’anions faibles. Cette chimie unique est à l’origine d’un mécanisme de séparation multimode pour la séparation simultanée des molécules acides, basiques et neutres. La sélectivité est entièrement réglable grâce à des modifications de la force ionique, du pH ou de la teneur en solvants organiques.
Sélectivité idéale pour la séparation des molécules anioniques- Mécanisme de rétention multi-mode : phase inverse, échange anionique faible et modes HILIC
- Différenciation des molécules ayant des hydrophobicités similaires, telles que les acides organiques hydrophiles
- Sélectivité orthogonale aux colonnes pour phase inverse
- Colonne très efficace et excellente asymétrie des pics
- Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
- Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
Spécification
Colonne analytique | |
HILIC | |
4500 psi (310 bars) | |
2,5 à 7,5 | |
Chaque | |
50°C | |
Chaîne alkyle hydrophobe avec terminaison ionisable | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Exclusif | |
Responsibly packaged |
3 mm | |
50 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
L78 | |
Acclaim | |
Mode mixte | |
Phase inverse, échange d’ions, HILIC |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30