Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WAX-1 mode mixte
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1.
Marque: Thermo Scientific™ 067084
Description
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1. La phase stationnaire à base de silice dispose d’une chaîne alkyle hydrophobe avec une extrémité ionisable qui fournit à la fois des propriétés hydrophobes en phase inverse et des propriétés d’échange d’anions faibles. Cette chimie unique est à l’origine d’un mécanisme de séparation multimode pour la séparation simultanée des molécules acides, basiques et neutres. La sélectivité est entièrement réglable grâce à des modifications de la force ionique, du pH ou de la teneur en solvants organiques.
Sélectivité idéale pour la séparation des molécules anioniques- Mécanisme de rétention multi-mode : phase inverse, échange anionique faible et modes HILIC
- Différenciation des molécules ayant des hydrophobicités similaires, telles que les acides organiques hydrophiles
- Sélectivité orthogonale aux colonnes pour phase inverse
- Colonne très efficace et excellente asymétrie des pics
- Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
- Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
Spécification
Colonne analytique | |
150 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
L78 | |
Acclaim | |
Mode mixte | |
Phase inverse, échange d’ions, HILIC |
2,1 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2,5 à 7,5 | |
Chaque | |
50°C | |
Chaîne alkyle hydrophobe avec terminaison ionisable | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Exclusif | |
Responsibly packaged |