Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WAX-1 mode mixte
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1.
Marque:  Thermo Scientific™ 070088
Code produit. 11341943
  • 931.04€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1. La phase stationnaire à base de silice dispose d’une chaîne alkyle hydrophobe avec une extrémité ionisable qui fournit à la fois des propriétés hydrophobes en phase inverse et des propriétés d’échange d’anions faibles. Cette chimie unique est à l’origine d’un mécanisme de séparation multimode pour la séparation simultanée des molécules acides, basiques et neutres. La sélectivité est entièrement réglable grâce à des modifications de la force ionique, du pH ou de la teneur en solvants organiques.
Sélectivité idéale pour la séparation des molécules anioniques
  • Mécanisme de rétention multi-mode : phase inverse, échange anionique faible et modes HILIC
  • Différenciation des molécules ayant des hydrophobicités similaires, telles que les acides organiques hydrophiles
  • Sélectivité orthogonale aux colonnes pour phase inverse
  • Colonne très efficace et excellente asymétrie des pics
  • Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
  • Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
HILIC
5800 psi (400 bars)
2,5 à 7,5
Chaque
50°C
Chaîne alkyle hydrophobe avec terminaison ionisable
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Exclusif
Responsibly packaged
3 mm
150 mm
3 μm
120 Å
300 m²/g
L78
Acclaim
Mode mixte
Phase inverse, échange d’ions, HILIC
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot001881 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number070088
Numéro de lot001885 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number070088
Numéro de lot001895 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number070088
Numéro de lot001878 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number070088
Numéro de lot001899 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number070088
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WAX-1 mode mixte > Longueur : 150 mm ; diam. interne : 3,0mm