Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WAX-1 mode mixte
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1.
Marque:  Thermo Scientific™ 088785
5635.46 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15624128
  • 5663.64€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1. La phase stationnaire à base de silice dispose d’une chaîne alkyle hydrophobe avec une extrémité ionisable qui fournit à la fois des propriétés hydrophobes en phase inverse et des propriétés d’échange d’anions faibles. Cette chimie unique est à l’origine d’un mécanisme de séparation multimode pour la séparation simultanée des molécules acides, basiques et neutres. La sélectivité est entièrement réglable grâce à des modifications de la force ionique, du pH ou de la teneur en solvants organiques.
Sélectivité idéale pour la séparation des molécules anioniques
  • Mécanisme de rétention multi-mode : phase inverse, échange anionique faible et modes HILIC
  • Différenciation des molécules ayant des hydrophobicités similaires, telles que les acides organiques hydrophiles
  • Sélectivité orthogonale aux colonnes pour phase inverse
  • Excellente efficacité de la colonne et symétrie des pics
  • Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
  • Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne semi-préparative
3,7 à 7,5 ml/min
6 000 psi (414 bars)
2,5 à 7,5
Chaque
30°C
Alkyle exclusif
Silice sphérique, haute pureté
Phase inverse, échange d’ions, HILIC
10 mm
250 mm
5 μm
120 Å
300 m²/g
L78
Acclaim
Mode mixte
Responsibly packaged
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WAX-1 mode mixte >