Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés à ouverture large de 9 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque:  Thermo Scientific™ C5000-92
Code produit. 13256399
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Bleu
12 mm
Verre, PTFE, Silicone
PTFE rouge / silicone blanc
100
2 ml
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm)
Kit pratique AVCS pour flacons à vis non assemblés
Non
Verre transparent, bouchon DP bleu avec septum en PTFE rouge / silicone blanc
Transparent
No
Flacon : C4000-1, bouchon : C5000-54B
Surestop
Polypropylène
32 mm
9 mm
9 mm
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés à ouverture large de 9 mm > Verre transparent, bouchon DP bleu avec septum en PTFE rouge / silicone blanc