Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés à ouverture large de 9 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ C4000-93W
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents Thermo Scientific™ à ouverture large, 9 mm (non assemblés). Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Kits pratiques avec flacons de 2 ml, 12 × 32 mm
- Les flacons I-D sont dotés d’une étiquette inscriptible reportant les graduations 0,5, 1,0 et 1,5 ml
- Bouchons bleus avec votre choix de flacon et joints préassemblés avec septa
- Présentés dans un plateau de stockage à deux compartiments pour paillasse
- Tous les articles restent à l’abri de la poussière
- Les bouchons à septa pré-insérés ne sont pas fixés aux flacons (emballés dans un polysac distinct)
Spécification
Gris | |
clair | |
2 ml | |
100 | |
Oui |
Clear Glass I-D; Bonded PTFE/Silicone, Pre-slit septum | |
verre, PTFE, Silicone | |
Bonded PTFE/Silicone, Pre-slit | |
9 - 425mm |