Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1, filetage court de 9 mm
55.11 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- ND9
- 9 mm
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
verre | |
1,85 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Non |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
No | |
100 | |
Bouchon à vis | |
9-425 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%