Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés à ouverture large de 9 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-694
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents Thermo Scientific™ à ouverture large, 9 mm (non assemblés). Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Ces kits pratiques incluent des flacons et des bouchons roses (PINK) contenus dans un plateau de stockage pour paillasse à deux compartiments.
- Les kits comportent 100 flacons et 100 bouchons roses.
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
Spécification
Rose | |
12 mm | |
Verre | |
1,5 ml | |
Flacon : 60180-723, bouchon : 60180-671 | |
Surestop | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |
Kit pratique de 9 mm Kit pratique, flacons transparents, PTFE rouge / silicone blanc | |
Transparent | |
No | |
PTFE / silicone | |
100 | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm) | |
Kit pratique de flacons à vis non assemblés | |