Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis ambrés non assemblés à ouverture large de 9 mm
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination. Chaque kit contient 100 flacons et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ 2-SVWK(A)8-CPK
Description
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce aux kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis ambrés non assemblés à ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Ceci est obtenu grâce à l’intégration d’un point de butée précis dans la finition du flacon, ce qui empêche un serrage excessif du bouchon. Les flacons SureStop permettent de connaître le degré de serrage nécessaire pour une fermeture étanche optimale.Caractéristiques des flacons SureStop
- Offrent la même étanchéité quel que soit l’utilisateur ou le couple de serrage appliqué lors de la fermeture du flacon
- Offrent une compression optimale du septum lors de l’ouverture du flacon
- Leur design permet de positionner le bouchon totalement “à plat”, pour créer un profil de flacon plus cylindrique, ce qui améliore la reconnaissance et la compatibilité avec l’échantillonneur automatique
- Grâce à l’AVCS, lors de l’utilisation avec nos bouchons de la série 9-SCK(B), les flacons SureStop offrent les meilleures caractéristiques d’étanchéité flacon / bouchon du marché.
- Conçu pour une utilisation avec quasiment tous les échantillonneurs automatiques du marché
- Comparés aux autres flacons de 2 ml, les flacons SureStop offrent la plus faible perte due à l’évaporation et la plus faible déviation standard dans les études d’évaporation
Spécification
Kit pratique, flacon SureStop à vis de filetage court à ouverture large, ambré avec étiquette d’identification et septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge | |
Verre, PTFE, Caoutchouc | |
100 |
Ambré | |
Septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge | |