Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis ambrés non assemblés à ouverture large de 9 mm
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination. Chaque kit contient 100 flacons et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ C5000-82P
Description
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce aux kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis ambrés non assemblés à ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Kits pratiques contenant des flacons et bouchons ROSES dans des plateaux de stockage de paillasse à deux compartiments
- Les kits comportent 100 flacons et 100 bouchons ROSES
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
Spécification
Rose | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Caoutchouc | |
PTFE / caoutchouc | |
100 | |
2 mL | |
Bouchon à vis (avec opercule, 6 mm) | |
Kit pratique AVCS pour flacons à vis non assemblés | |
9 mm |
Kit pratique AVCS | |
Ambré | |
No | |
Flacon : C4000-2W, bouchon : C5000-51P | |
Surestop | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Oui | |
6 mm |