Learn More
Fisherbrand™ Flacon de microlitre en verre à filetage court de 9 mm
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
109.00€ - 215.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | verre |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | Filetage court |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11535914
|
Fisherbrand™
|
1.4 ml |
215.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11515894
|
Fisherbrand™
|
1,6 ml |
109.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture
- Transparent
Spécification
Transparent | |
verre | |
Filetage court | |
Cône interne | |
32 mm | |
ND9 |
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
Fond plat | |
100 | |
Non |