Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 8 mm, 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 08 08 0420
Description
- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Filetage 8-425
Spécification
Noir | |
Polypropylène | |
Couvercle fermé |
8 mm | |
100 | |
ND8 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 8 mm, 8-425 > Couvercle fermé, noir
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu