Learn More
BINDER Coated Heat Exchanger
For preventing damage to the aluminum heat exchanger caused by corrosive sample material.
Marque: BINDER 8012-2582
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- For KBF PRO constant climate chamber
Spécification
For KBF PRO Constant Climate Chamber | |
Acier inoxydable | |
Heat Exchanger |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER Coated Heat Exchanger > BINDER Coated Heat Exchanger
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu