Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter : Terminaison N
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 500 μl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Marque: Hamilton™ 80339
Description
- Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
- Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
- Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Non autoclavable | |
26s G | |
0,005 in | |
0,0187 in | |
0,485 mm | |
0,47 mm | |
2 in | |
51 mm | |
2000°psi | |
50°C | |
701 | |
Chaque | |
Cône |
Acier inoxydable (piston) | |
0,019 in | |
0,13 mm | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible | |
2 in | |
Seringue Microliter | |
122°F | |
50°F | |
5 | |
10 μl | |
Soudé |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.