Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel de spectrophotométrie VISIONlite™
Mesurez, analysez et exportez les données rapidement et facilement grâce au logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™.
Marque: Thermo Scientific™ 869-175600
Alert:
Le logiciel VisionLITE 4 est toujours disponible pour prendre en charge les systèmes dont la production a été arrêtée depuis les gammes de produits GENESYS et Helios. Contactez votre responsable de compte Thermo Scientific pour des informations plus détaillées.
Un câble série est nécessaire pour connecter votre ordinateur au spectrophotomètre. Les instruments Genesys 20 et Evolution 300 nécessitent un câble série RS-232 avec connecteur DB-9. Votre ordinateur peut nécessiter un câble convertisseur USB à DB-9 supplémentaire afin de se connecter au spectrophotomètre.
Description
Le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5améliore les capacités de nos spectrophotomètres visibles et UV-Visible autonomes. Le logiciel vous permet d’utiliser votre spectrophotomètre à son plein potentiel en affichant et en présentant facilement des résultats expérimentaux et analytiques.
Le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc est un logiciel autonome puissant qui permet d’effectuer de nombreux calculs de couleurs pour une grande variété d’applications. Le logiciel enregistre le spectre de transmission ou de réflectance requis et effectue automatiquement des calculs à l’aide des données enregistrées.
Les améliorations apportées au logiciel VISIONlite comprennent :
Acquisition :
- Prise de pics pour identifier et étiqueter les pics et les creux de longueur d’onde
- Spectres de superposition pour comparaison visuelle
- Importez, enregistrez ou exportez des données au format natif ou CSV pour faciliter l’archivage et la création de rapports
- Mise à l’échelle automatique des données et contrôles de zoom simples pour l’examen détaillé des spectres
Vitesse : Pour SPECTRONIC 200 et GENESYS 30, mesurez la cinétique sur plusieurs cellules en mode parallèle ou série
- Calcul automatique de l’activité enzymatique
- Stockage automatique des données et importation ou exportation de vos données au format CSV
- Mesurez jusqu’à 100 échantillons dans un seul ensemble de données
Fixe :
- Mesurez à une ou plusieurs longueurs d’onde
- Appliquez des facteurs et des équations à vos données pour générer des résultats directement
- Options d’addition, de soustraction, de rapport et de correction de ligne de base
- Affichez les résultats avec des unités à partir d’un menu ou définissez votre propre unité personnalisée
- Effectuez des tests biologiques standard à l’aide des méthodes de protéines et d’ADN préprogrammées
- Enregistrez ou imprimez les résultats sous forme de rapport, ou exportez les données au format CSV pour les utiliser dans un modèle
Quant : Plus de normes et d’options d’ajustement de courbes non linéaires offrent une plus grande confiance et une plus grande précision que ce qui peut être fait sous contrôle local sur les spectrophotomètres SPECTRONIC 200 et GENESYS 30 Thermo Scientific
- Choisissez parmi les 11 unités de génération de rapports préprogrammées ou définissez vos propres unités
- Appliquez des facteurs de dilution dans le logiciel pour vous permettre de conserver les données pour tous vos échantillons dans la plage sans effectuer de calculs hors ligne
- Enregistrement automatique des données pour une tranquillité d’esprit
- Enregistrez ou imprimez vos résultats sous forme de rapport, ou exportez des données au format CSV pour les utiliser dans votre propre modèle
Vérification de la performance :
- Choisissez parmi la gamme de tests de vérification de la performance disponibles personnalisés selon les spécifications de vos instruments
- VISIONlite 5 vous invite à présenter les matériaux de référence appropriés dans l’ordre, puis à imprimer un rapport complet pour votre dossier de conformité
Commande accessoire :
Que votre expérience nécessite une automatisation afin d’améliorer le débit des échantillons ou la thermostation afin de préserver les échantillons biologiques précieux, VISIONlite 5 offre un contrôle complet des accessoires requis.
Logiciel VISIONlite ColocCalc :
- Échelles de couleurs à spectre complet et rapports de données : Enregistrent les spectres requis dans la transmittance ou la réflectance et calculent les valeurs de couleur
- Série de couleurs spécifiques à l’application : Pt-Co / APHA, blancheur, couleur EP, vin, etc.
- La transformation de l’épaisseur de l’échantillon permet de corriger l’épaisseur réelle de l’échantillon et les effets de réflexion de surface avant en fonction d’une valeur unique, de l’indice de réfraction du matériau ou d’un spectre de réflectance de surface complet
Calculs mathématiques et personnalisation
Le logiciel VISIONlite ColorCalc permet d’effectuer des calculs configurables ou personnalisés et de stocker et présenter vos méthodes personnalisées / configurées dans le menu de calculs.
Spécification
Numérisez et calculez les paramètres de couleur Tristimulus (XYZ) CIE L * a * b * Illuminants multiples angles d’observation à 2° et 10° | |
Spectrophotomètres Thermo Scientific GENESYS 30, 40, 50, 140, 150, 180, BioMate 160, Evolution 201, 220, 260 Bio, 350 | |
Câble d’interface 840-312200 pour spectrophotomètres Thermo Scientific GENESYS 40-180 et BioMate 160. 085-820200 - Câble USB standard pour spectrophotomètre Thermo Scientific GENESYS 30. |
Logiciel VISIONlite ColorCalc | |
DVD avec programme d’installation du logiciel et manuel d’utilisation (en anglais et en allemand). Langues d’affichage : Anglais, allemand, espagnol, portugais, français, italien, russe et coréen |