Learn More
Masterflex™ Électrovanne de relevage direct 3 voies en PTFE
Marque: Masterflex™ 01540-18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Électrovanne PTFE simple bobine• Electrovanne 3/2 U 24 Vcc
Spécification
Idéale pour une utilisation avec des liquides de haute pureté ou corrosifs | |
PTFE | |
Électrovanne de relevage direct 3 voies | |
18 psi |
70°C | |
1/boîte | |
24 VCC |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Électrovanne de relevage direct 3 voies en PTFE > Pression : 18 psi ; tension : 24 VDC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu