Learn More
IBA Lifesciences Kit MB d’isolement Fab Streptamer™ pour CD8
Le kit MB d’isolement IIBA Lifesciences™ CD8 Fab Streptamer™ est destiné à l’isolement de cellules réversibles fournissant des cellules cibles sans marqueur.
Marque: IBA Lifesciences 6-8000-203
Description
- Microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour Fab Streptamers™ ; 2 flacons de 5 x 108 cellules chacun
- Fab-Strep pour CD8, isolement des cellules T humaines ; 1 flacon de 1 x 109 cellules
- Solution mère de biotine pour la technologie Streptamer™ ; 2 x 1 ml
- Tampon IS, tampon de lavage Streptamer™, 10x concentré ; 50 ml
- Les microbilles sont destinées à être utilisées avec un aimant permanent pour l’isolement cellulaire manuel ; nous recommandons notre aimant StrepMan pour les tubes Falcon de 2 x 15 ml et 2 x 50 ml.
- Principe de sélection : L’isolement des cellules T humaines CD8+ est effectué par sélection positive. Les PBMC sont marqués avec des Fab Streptamers™ magnétiques pour CD8. Les cellules marquées sont isolées dans un aimant puissant (StrepMan, position horizontale) où elles migrent vers la paroi du tube du côté de l’aimant. Cette fraction de cellules positives CD8 est collectée et les cellules sont libérées de tous les réactifs de marquage par addition de biotine dans un aimant puissant (StrepMan, position verticale). Les Streptamers™ magnétiques migrent vers la paroi du tube et les cellules sans marquage restent dans le surnageant. La biotine est éliminée par lavage.
- La préparation cellulaire qui en résulte est fortement enrichie en cellules T CD8+ d’une pureté supérieure à 90 %. Aucune étape de déplétion et aucune colonne n’est nécessaire.
Spécification
Cellules mononucléaires du sang périphérique | |
Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin | |
1 x 109 cellules | |
1 Kit |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.