Learn More
Erlab™ Surface de travail Captair Smart Trespa™
La surface de travail Erlab™ Captair Smart Trespa™ est conçue pour une utilisation avec la gamme de hottes filtrantes sans conduit Captair Smart.
Marque: Erlab™ I0161030001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En résine phénolique avec repose-bras ergonomique pour une position de travail confortable
- Haute résistance chimique et mécanique
- Idéal pour les opérations de pesée de précision
Spécification
Hotte filtrante Smart 391 | |
510 mm | |
Surface de travail |
Plateau de rétention | |
900 mm | |
Résine phénolique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Erlab™ Surface de travail Captair Smart Trespa™ > S’utilise avec : Hotte filtrante Smart 391
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu