Learn More
5-[5-(2-Thiényl)-2-thiényl]thiophène-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™ Code produit.: 10474643
5-[5-(2-Thiényl)-2-thiényl]thiophène-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit. 10474643
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 10474643
Marque: Thermo Scientific Maybridge SEW04053DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7342-41-8
Formule moléculaire C13H8OS3
Poids moléculaire (g/mol) 276.39
Numéro MDL MFCD00115181
Clé InChI PMPDDPJYARBNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2':5',2-terthiophene-5-carboxaldehyde, 5-5-2-thienyl-2-thienyl thiophene-2-carbaldehyde, 2,2':5',2-terthiophene-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2':5',2-terthiophene, chembl91933, 5-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-formyl-alpha-terthienylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 454742
SMILES O=CC1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophene-2-carbaldehyde
Quantité 1 g
Nom IUPAC 5’-(thiophène-2-yl)-[2,2’-bithiophène]-5-carbaldéhyde
Poids de la formule 276.4
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
5-[5-(2-Thiényl)-2-thiényl]thiophène-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™ >