Learn More
5-[5-(2-Thiényl)-2-thiényl]thiophène-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™ Code produit.: 10577363
5-[5-(2-Thiényl)-2-thiényl]thiophène-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit. 10577363
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 10577363
Marque: Thermo Scientific Maybridge SEW04053CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7342-41-8
Formule moléculaire C13H8OS3
Poids moléculaire (g/mol) 276.39
Numéro MDL MFCD00115181
Clé InChI PMPDDPJYARBNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2':5',2-terthiophene-5-carboxaldehyde, 5-5-2-thienyl-2-thienyl thiophene-2-carbaldehyde, 2,2':5',2-terthiophene-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2':5',2-terthiophene, chembl91933, 5-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-formyl-alpha-terthienylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 454742
SMILES O=CC1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophene-2-carbaldehyde
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 5'-(thiophen-2-yl)-[2,2'-bithiophene]-5-carbaldehyde
Poids de la formule 276.4
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
5-[5-(2-Thiényl)-2-thiényl]thiophène-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™ >