Learn More
5,5’-diméthyl-2,2’-bithiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10762053 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 10762053
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5′-Dimethyl-2,2′-bithiophene
Note relative au nom 99%
CAS 16303-58-5
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65°C to 68°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.9% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H10S2
Numéro MDL MFCD01927313
Quantité 1 g
Synonyme 5,5'-dimethyl-2,2'-bithiophene, 5,5'-dimethyl-2,2'-bithiophenyl, 2-methyl-5-5-methylthiophen-2-yl thiophene, 2,2'-bi 5-methylthiophene, 2,2'-bithiophene,5,5'-dimethyl, 5,5'-dimethyl-2,2' bithiophenyl, 5-methyl-2-5-methyl 2-thienyl thiophene
Clé InChI DKHDQTBBXQMFPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(S1)C2=CC=C(S2)C
Nom IUPAC 2-méthyl-5-(5-méthylthiophen-2-yl)thiophène
Poids moléculaire (g/mol) 194.32
CID PubChem 284486
Poids de la formule 194.32
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals