Learn More
5-(thien-2-yl)thiophène-2-carbonitrile, Thermo Scientific™ Code produit.: 10447052
5-(thien-2-yl)thiophène-2-carbonitrile, Thermo Scientific™
Code produit. 10447052
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 10447052
Marque: Thermo Scientific Maybridge SEW02204CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 16278-99-2
Formule moléculaire C9H5NS2
Poids moléculaire (g/mol) 191.266
Clé InChI ANARYBGZNUMARH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-thien-2-yl thiophene-2-carbonitrile, 2,2'-bithiophene-5-carbonitrile, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carbonitrile, maybridge3_006613, 5-cyano-2,2'-bithiophene, 5-2-thienyl thiophene-2-carbonitrile
CID PubChem 2739839
Nom IUPAC 5-thiophène-2-ylthiophène-2-carbonitrile
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Thien-2-yl)thiophene-2-carbonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191.28
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
5-(thien-2-yl)thiophène-2-carbonitrile, Thermo Scientific™ >