Learn More
5,5‘-dibromo-2,2‘-bithiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412808
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It is an active pharmaceutical ingredient and an OLED (organic light-emitting diode) intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un ingrédient pharmaceutique actif et d’un intermédiaire OLED (diode électroluminescente organique).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 à 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4805-22-5
Formule moléculaire C8H4Br2S2
Poids moléculaire (g/mol) 324.048
Numéro MDL MFCD00219110
Clé InChI SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5'-dibromo-2,2'-bithiophene, 2-bromo-5-5-bromothiophen-2-yl thiophene, 5,5-dibromo-2,2-bithiophene, 2,2'-bithiophene, 5,5'-dibromo, 5,5'-bis 2-bromothiophene, 5,5'-dibromo-2,2'bithiophene, 5,5'-dibromo-2,2-bithiophene, maybridge4_002009, acmc-209kc4, ksc491i4r
CID PubChem 638908
Nom IUPAC 2-bromo-5-(5-bromothiophène-2-yl)thiophène
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=C(S2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Point de fusion 144°C to 146°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 324.06
Pourcentage de pureté 99%