Learn More
BRAND™ Plaques en barrettes BRANDplates™ immunoGrade™
Surfaces immunologiques pour l’immobilisation des IgG
Marque:  BRAND™ 782305
479.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11653189
  • 539.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Liaison élevée et non stérile
  • En polystyrène
  • Transparent avec fond plat
  • Avec et sans grille
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase, non cytotoxiques
  • Modification par processus physiochimique
Avec grille : Les barrettes individuelles peuvent être retirées de la plaque et réinsérés, les barrettes peuvent être divisées en 8 récipients individuels et insérés individuellement dans la plaque de châssis.
Sans grille : les barrettes individuelles peuvent être retirées du cadre et réinsérés, les barrettes ne sont pas divisibles.
Applications :
Pour les immunodosages en phase solide, ELISA, RIA, FIA et autres tests immunitaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non
1 x 8
Transparent
Non stérile
360 μl
100/boîte
Plaque à barrettes
À liaison élevée
8
Immunologique.
Plat
Nom du produit
BRAND™ Plaques en barrettes BRANDplates™ immunoGrade™ > Non divisibles, fond en F ; Transparentes ; Sans grille ; Volume des puits : 360 Glc muL