Learn More
Thermo Scientific™ CryoClaw
Récupérez les flacons, ampoules et cryoboîtes des récipients cryogéniques à l’aide de Thermo Scientific™ CryoClaw.
Marque: Thermo Scientific™ AY509X18
252.82 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Récupérez les flacons, ampoules et cryoboîtes des récipients cryogéniques à l’aide de Thermo Scientific™ CryoClaw.
Pince pour tubes• Pince longue pour récupérer les tubes tombés dans le fond du cryoconservateur
• Pince Cryoclaw
Spécification
Extracteur d’ampoules CryoClaw | |
CryoClaw | |
Tous les modèles CryoPlus | |
Flacons |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ CryoClaw > 41 po.L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu