Learn More
BRAND™ Plaques en barrettes BRANDplates™ immunoGrade™
Surfaces immunologiques pour l’immobilisation des IgG
539.00€ - 749.00€
Spécification
Format | Plaque à barrettes |
---|---|
Array | 1 x 8 |
Type de liaison | À liaison élevée |
Couleur | transparent |
Nbre de puits | 8 |
Code produit | Marque | Volume total (métrique) du puits | BreakApart | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume total (métrique) du puits | BreakApart | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11663189
|
BRAND™
782306 |
350 μl | Oui |
749.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11653189
|
BRAND™
782305 |
360 μl | Non |
539.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Liaison élevée et non stérile
- En polystyrène
- Transparent avec fond plat
- Avec et sans grille
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase, non cytotoxiques
- Modification par processus physiochimique
Avec grille : Les barrettes individuelles peuvent être retirées de la plaque et réinsérés, les barrettes peuvent être divisées en 8 récipients individuels et insérés individuellement dans la plaque de châssis.
Sans grille : les barrettes individuelles peuvent être retirées du cadre et réinsérés, les barrettes ne sont pas divisibles.
Applications :
Pour les immunodosages en phase solide, ELISA, RIA, FIA et autres tests immunitaires
Spécification
Plaque à barrettes | |
À liaison élevée | |
8 | |
Immunologique. | |
100/boîte |
1 x 8 | |
transparent | |
Non stérile | |
Plat |