Learn More
Fisherbrand™ Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque:  Fisherbrand™ 43 02 2095
Code produit. 11510615
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • À utiliser avec les bouchons à vis SCHOTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septa
43,2 mm
500
Gris, Rouge
Butyle, PTFE
2,5 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT > Butyle rouge / PTFE gris, épaisseur de 2,5 mm, shore A 55°