Learn More
Fisherbrand™ Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige, Blanc crème
Gris, Rouge
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Gris, Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 43,2 mm |
| Matériau | Butyle, PTFE |
| Quantité | 500 |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |